Learn More
Imine de benzophénone, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10111152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10111152 5 g Flacon en verre 5g
10049041 25 g Flacon en verre 25g
10593674 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10111152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368590050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013-88-3 , 123-31-9
Formule moléculaire C13H11N
Poids moléculaire (g/mol) 181.23
Numéro MDL MFCD00001760
Clé InChI SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
CID PubChem 136809
Nom IUPAC Diphénylméthanimine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone imine
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -30°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 216°C (75.0 mmHg)
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2C=NH
Indice de réfraction 1.6170 to 1.619
Quantité 5 g
Beilstein 07, IV, 1365
Merck Index 15, 1102
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (25°C). Other solubilities: better soluble in aq. solution at lower ph values,,very soluble in diethyl ether
Stabilisateur approx. 0.02% w/w hydroquinone
Viscosité 33,4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 181.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzophenone imine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.