Learn More
Benzophénone oxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10439091 25 g Flacon en verre 25g
10707782 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10439091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342330250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 574-66-3 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 574-66-3
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00051461
Clé InChI DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime
CID PubChem 11324
Nom IUPAC N-benzhydrylidène-hydroxylamine
SMILES ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone oxime
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140°C to 144°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CNOH(C6H5)
Quantité 25 g
Merck Index 15, 1100
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hexane,soluble in benzene(warm),chloroform,,dichloromethane,ethyl acetate,methanol
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzophenone oxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.