Learn More
Benzophénone, TRC
Code produit 30004708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004708 10 g 10g
17995055 1 g 1g
17932565 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004708 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20498010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-61-9
Formule moléculaire C13 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Synonyme Benzophenone (7CI,8CI), Diphenylmethanone, Adjutan 6016, BLS 531, BP, Benzene, benzoyl-, Benzoylbenzene, Darocur BP, Diphenyl ketone, Irgacure BP, JRCure 1020, Kayacure BP, Kayacure BP 100, Lowlite 24, NSC 8077, Phenyl ketone, Runtecure 1020, Speedcure BP, Winure BP, α-Oxodiphenylmethane, α-Oxoditane
Nom IUPAC diphénylméthanone
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzophenone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Poids de la formule 182.0732
Pourcentage de pureté >95%