Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470263 100 g 100g
11460263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11421.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 464-72-2 | C26H22O2 | 366.46 g/mol
Benzopinacol is a catalyst of the formation of unsaturated polyesters. It is also used as an initiator of polymerisation by free radicals. It is also used as an organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications : Le benzopinacol est un catalyseur pour la formation de polyesters non saturés. Il est également utilisé comme initiateur de la polymérisation par les radicaux libres. Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse organique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464-72-2
Formule moléculaire C26H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 366.46
Numéro MDL MFCD00004448
Clé InChI MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
CID PubChem 94766
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétraphényléthane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Benzopinacol
Point de fusion 174°C to 180°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Beilstein 2061947
Informations sur la solubilité It is soluble in ethanol,ether,acetone insoluble in carbon disulfide and water.
Poids de la formule 366.46
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.