Learn More
Benzopinacolone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11391377
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11391377 25 g 25g
11381377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01695.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 466-37-5
Formule moléculaire C26H20O
Poids moléculaire (g/mol) 348.445
Numéro MDL MFCD00004762
Clé InChI CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-triphenylacetophenone, tetraphenylethanone, benzopinacolone, ethanone, tetraphenyl, phenyl trityl ketone, acetophenone, 2,2,2-triphenyl, 1,2,2,2-tetraphenylethan-1-one, ss-benzpinakolin, beta-benzopinacolone, .beta.-benzopinacolone
CID PubChem 68049
Nom IUPAC 1,2,2,2-tétraphényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzopinacolone
Point de fusion 181°C to 182°C
Quantité 25 g
Beilstein 2058376
Poids de la formule 348.45
Pourcentage de pureté 97%