Learn More
Benzopyrène, TRC
Code produit 30136364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136364 1 g 1g
18022230 250 mg 250mg
18020050 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2058001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-32-8
Formule moléculaire C20 H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.31
Synonyme Benzo[a]pyrene, 3,4-Benz[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, 3,4-Benzpyrene (carcinogen), 4,5-Benzpyrene, 6,7-Benzopyrene, BaP, Benz[a]pyrene, Benzo[d,e,f]chrysene, Benzopyrene, NSC 21914
Nom IUPAC Benzo[a]pyrène
SMILES c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[a]pyrene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Poids de la formule 252.0939
Pourcentage de pureté >95%