Learn More
Chlorure de benzothiazole-2-carbonyle 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305425 250 mg 250mg
11395415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19631.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 67748-61-2 | C8H4ClNOS | 197.636 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67748-61-2
Formule moléculaire C8H4ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 197.636
Numéro MDL MFCD03659697
Clé InChI AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzothiazole-2-carbonyl chloride, 2-benzothiazolecarbonyl chloride, benzo d thiazole-2-carbonyl chloride, acmc-1b36m, 2-benzothiazolecarbonylchloride, benzothiazol-2-carbonyl chloride, benzothiazole-2-carbonyl chloride ., 2-benzothiazolecarbonyl chloride 9ci, benzothiazole-2-carboxylic acid chloride
CID PubChem 2776254
Nom IUPAC Chlorure de benzothiazole-1,3-carbonyle-2
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Point de fusion 113°C to 115°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Beilstein 130990
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 197.64
Pourcentage de pureté 95%