Learn More
Benzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454270
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454270 250 g 250g
11444270 50 g 50g
11434270 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10380.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Il s’agit d’un équivalent carbonyle intéressant qui réagit avec les aldéhydes ou les cétones pour générer des composés α-hydroxy-carbonyle. Le benzothiazole est utilisé comme intermédiaire chimique dans la synthèse organique. C’est un précurseur d’accélérateurs du caoutchouc et un composant de colorants cyanine. Il est également utilisé comme substance aromatisante. Il a été utilisé comme agent antimicrobien dans les semelles de chaussures pour athlètes. Il est également utilisé comme arôme, agent antimicrobien et composant de colorants cyanine. Ses dérivés sont utilisés comme accélérateurs du caoutchouc.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et le disulfure de carbone
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-16-9
Formule moléculaire C7H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 135.184
Numéro MDL MFCD00005775
Clé InChI IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
CID PubChem 7222
ChEBI CHEBI:45993
Nom IUPAC 1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzothiazole
Point de fusion 2°C
Densité 1.241
Point d’ébullition 230°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.642
Quantité 250 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 109468
Merck Index 14,1107
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in alcohol, carbon disulfide
Poids de la formule 135.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzothiazole