Learn More
Benzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570984 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10570984 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10436970 5 mL Flacon en verre 5mL
10446970 250 mL Flacon en verre 250mL
10133000 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10570984 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146390025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-16-9 | C7H5NS | 135.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-16-9
Formule moléculaire C7H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 135.18
Numéro MDL MFCD00005775
Clé InChI IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzothiazole, benzo d thiazole, benzosulfonazole, 1-thia-3-azaindene, vangard bt, benzothiazol, usaf ek-4812, benzthiazole, fema number 3256, unii-g5bw2593ep
CID PubChem 7222
ChEBI CHEBI:45993
Nom IUPAC 1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzothiazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2°C
Couleur Marron à marron-jaune
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 231°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6410 to 1.644
Quantité 2.5 L
Fieser 15,20
Merck Index 15, 1110
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and carbon disulfide
Poids de la formule 135.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide