Learn More
Benzothiazole, TRC
Code produit 18080830
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18080830 500 mg 500mg
18050430 1 g 1g
18062220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18080830 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB206640500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-16-9
Formule moléculaire C7H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 135.19
Synonyme Benzothiazole, 1,3-Benzothiazole, 1-Thia-3-azaindene, Benzo[d]thiazole, Benzosulfonazole, NSC 8040, Vangard BT
Nom IUPAC 1,3-benzothiazole
SMILES c1ccc2scnc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzothiazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Poids de la formule 135.0143
Pourcentage de pureté >95%