Learn More
Hexafluorophosphate de (benzotriazol-1-yloxy)dipipéridinocarbenium, 98 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 183°C to 190°C |
| Couleur | Blanc |
| Analyse élémentaire | 43.34 to 45.56% C, 14.86 to 15.63% N |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 459.38 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (Benzotriazol-1-yloxy)dipiperidinocarbenium hexafluorophosphate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.