Learn More
Hexafluorophosphate de benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium, TRC
Code produit 30336938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336938 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20700025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium Hexafluor
CAS 56602-33-6
Formule moléculaire C12 H22 N6 O P . F6 P
Quantité 25 g
Synonyme BOP Reagent
Formule InChI InChI=1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
SMILES CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC benzotriazol-1-iloxi-tris(dimetilamino)fosfanio;hexafluorofosfato
Poids moléculaire (g/mol) 442.28
Poids de la formule 442.1235