Learn More
Benzotriazole, TRC
Code produit 30348085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2069501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H5 N3
Quantité 1 g
Synonyme 1,2,3-1H-Benzotriazole, 1,2,3-Benzotriazole, 1,2,3-Triaza-1H-indene, 1,2,3-Triazaindene, 1,2-Aminoazophenylene, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzo[d]-1,2,3-triazole, 2,3-Diazaindole, Azimidobenzene, Aziminobenzene, B 0094, BLS 1326, BT 120, BT 120 (lubricant additive), BT 120SG, BTA, Benzene azimide, Benzisotriazole, Benzotriazole R, C.V.I. Liquid, CVI, Cobratec 35G, Cobratec 99, D 32-108, Entek, Fujilite BT 20NM, HY 2, ISK 3, Irgamet BTZ, Irgastab I 489, Kemitec TT, LT 02, M 318, Miracle HP 16, NSC 3058, Preventol BZT, RC 8239, Rusmin R, Seetec BT, Seetec BT-R, T 706, TH-BTA, Verzone Crystal, Verzone Crystal 120
Formule InChI InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES c1ccc2[nH]nnc2c1
Nom IUPAC 1H-benzotriazole
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Poids de la formule 119.0483
Pourcentage de pureté >95