Learn More
Fluorure de benzényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419267 1000 g 1000g
11429267 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21340.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.38€
    99.65€ / 1000g
    Économisez 21.73€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146.112 g/mol
It is applied as an alternative solvent to dichloromethane, where it has a higher bp. It is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals, as a solvent and a dielectric fluid, a vulcanizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué comme solvant alternatif au dichlorométhane, où il a un point d’ébullition plus élevé. Il sert d’intermédiaire pour les colorants et les produits pharmaceutiques, de solvant et de fluide diélectrique, un agent vulcanisant.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C0,45g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-08-8
Formule moléculaire C7H5F3
Poids moléculaire (g/mol) 146.112
Numéro MDL MFCD00000372
Clé InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
CID PubChem 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nom IUPAC trifluorométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzotrifluoride
Point de fusion -29°C
Densité 1.188
Point d’ébullition 101°C to 103°C
Point d’éclair 12°C (54°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.4145
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2338
Beilstein 1906908
Merck Index 14,1110
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C0.45g/L.
Poids de la formule 146.11
Pourcentage de pureté 99%