Learn More
Fluorure de benzényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is applied as an alternative solvent to dichloromethane, where it has a higher bp. It is used as an intermediate for dyes and pharmaceuticals, as a solvent and a dielectric fluid, a vulcanizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est appliqué comme solvant alternatif au dichlorométhane, où il a un point d’ébullition plus élevé. Il sert d’intermédiaire pour les colorants et les produits pharmaceutiques, de solvant et de fluide diélectrique, un agent vulcanisant.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C0,45g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Benzotrifluoride |
| Point de fusion | -29°C |
| Densité | 1.188 |
| Point d’ébullition | 101°C to 103°C |
| Point d’éclair | 12°C (54°F) |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.4145 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN2338 |
| Beilstein | 1906908 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Benzotrifluoride
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzotrifluoride
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Política de privacidad.