Learn More
Mésylate de benzotropine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benztropine Mesilate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+; |
| Poids de la formule | 403.1817 |