Learn More
Benzoxazole 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10407480 25 g 25g
10407772 5 g 5g
10336070 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105680250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 273-53-0 | C7H5NO | 119.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 273-53-0
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00005765
Clé InChI BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
CID PubChem 9228
ChEBI CHEBI:38814
Nom IUPAC 1,3-benzoxazole
SMILES O1C=NC2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzoxazole
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27°C to 30°C
Couleur Marron-orange à jaune
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 27, 42
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoxazole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.