Learn More
Benzoxazole, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoxazole |
| CAS | 273-53-0 |
| Formule moléculaire | C7H5NO |
| Numéro MDL | MFCD00005765 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C1=CC=CC2=C1N=CO2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 119.12 |
| Pourcentage de pureté | 98% |