Learn More
Chlorure de benzoyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
2500g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408066 1000 g 1000g
11418066 250 g 250g
18800400 2500 g 2500g
11428066 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11408066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14107.0B
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 98-88-4 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
Benzoyl chloride is widely utilized for the synthesis of peroxides. It is employed in the production of dyes and perfumes. It also serves in the manufacturing of pharmaceuticals and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzoyle est largement utilisé pour la synthèse des peroxydes. Il est utilisé dans la production de colorants et de parfums. Il sert également à la fabrication de produits pharmaceutiques et de résines.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éther, au benzène, au disulfure de carbone et au chlorure de tétra de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-88-4
Formule moléculaire C7H5ClO
Numéro MDL MFCD00000653
Clé InChI PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36
CID PubChem 7412
ChEBI CHEBI:82275
Nom IUPAC Chlorure de benzoyle
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl chloride
Point de fusion -1°C
Densité 1.211
pH 2
Point d’ébullition 197°C to 199°C
Point d’éclair 69°C (156°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5535
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1736
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1112
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,benzene,carbon disulfide and carbon tetra chloride.
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 140.566
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.