Learn More
Chlorure de benzoyle, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10764171 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10764171 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10764171 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/2350/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 98-88-4
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore
pH 2
Point d’ébullition 198°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C7H5ClO
Numéro MDL 653
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 4.88
Poids de la formule 140.57g/mol
Tension de vapeur 0.5 hPa at 20°C
Forme physique Liquide