Learn More
Chlorure de benzoyle, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10502524 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10502524 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10502524 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/2300/PB07
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 98-88-4
Formule moléculaire C7H5ClO
Numéro MDL 653
Spécification
Point de fusion -1°C
Couleur Incolore
pH 2
Point d’ébullition 198°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 250 mL
Densité de vapeur 4.88
Poids de la formule 140.57g/mol
Tension de vapeur 0.5 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.