Learn More
Cyanure de benzoyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzoyl Cyanide |
| CAS | 613-90-1 |
| Formule moléculaire | C8H5NO |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | O=C(C#N)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzoyl zanide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.13 |
| Poids de la formule | 131.0371 |