Learn More
Cyanure de benzoyle, TRC
Code produit 30332726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332726 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332726 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB13037510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl Cyanide
CAS 613-90-1
Formule moléculaire C8H5NO
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
SMILES O=C(C#N)c1ccccc1
Nom IUPAC benzoyl zanide
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Poids de la formule 131.0371