Learn More
Fluorure de benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377786 5 g -
11387786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11464.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de benzoyle sert d’agent fluorescent léger.
Solubilité
Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’humidité. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-32-3
Formule moléculaire C7H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 124.11
Numéro MDL MFCD00000364
Clé InChI HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
CID PubChem 67999
Nom IUPAC Fluorure de benzoyle
SMILES FC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl fluoride
Point de fusion ∼-28°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 159°C to 161°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.496
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1904977
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyses in water.
Poids de la formule 124.12
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoyl fluoride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P402-Stocker dans un endroit sec.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl fluoride