Learn More
Fluorure de benzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387786 25 g 25g
11377786 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11464.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 455-32-3 | C7H5FO | 124.11 g/mol
Benzoyl fluoride is used as a mild fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de benzoyle sert d’agent fluorescent léger.
Solubilité
Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’humidité. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-32-3
Formule moléculaire C7H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 124.11
Numéro MDL MFCD00000364
Clé InChI HPMLGNIUXVXALD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylfluoride, unii-lor25i34hd, lor25i34hd, benzoylfluorid, acmc-1alcy, hpmlgniuxvxald-uhfffaoysa
CID PubChem 67999
Nom IUPAC benzoyl fluoride
SMILES FC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl fluoride
Point de fusion ∼-28°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 159°C to 161°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.496
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1904977
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyses in water.
Poids de la formule 124.12
Pourcentage de pureté 98%