Learn More
Benzoyl hydrazine, TRC
Code produit 30331189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20823525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H8 N2 O
Quantité 25 g
Synonyme Benzoyldiazane, Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzohydrazide, Benzoic acid, hydrazide, Benzenecarboxylic acid hydrazide, Benzhydrazide, Benzoic hydrazide, Benzoylhydrazine, Hydrazine, benzoyl-, INHd 14, N-Benzoylhydrazine, NSC 644
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
SMILES NNC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC benzohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0637
Pourcentage de pureté >95