Learn More
Isocyanate de benzoyle, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10457333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10457333 1 g Flacon en verre 1g
10339170 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10457333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314280010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4461-33-0 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4461-33-0
Formule moléculaire C8H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002032
Clé InChI LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylisocyanate, methanone, 1-phenyl-1-isocyanato, oxophenylmethanisocyanate, benzoyl isocynate, phconco, acmc-20alpt, pubchem7575, isocyanato phenyl methanone, isocyanato-phenyl-methanone, 9ci
CID PubChem 78210
Nom IUPAC Isocyanate de benzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoyl isocyanate
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 94°C to 96°C (21.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CONCO
Indice de réfraction 1.5504 to 1.5524
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.17
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Solide