Learn More
Benzoylacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzoylacetone has been used as a 1,3-dicarbonyl compound model for studying keto-enol equilibria in aqueous acid and micellar solutions. Additionally, it has been studied using gas-phase electron diffraction and quantum chemistry. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La benzoylacétone a été utilisée comme modèle de composé 1,3-dicarbonyle pour l’étude des équilibres céto-énol dans des solutions aqueuses acides et micellaires. De plus, il a été étudié en utilisant la diffraction des électrons en phase gazeuse et la chimie quantique. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoylacetone |
| Point de fusion | 55°C to 60°C |
| Densité | 1.09 |
| Point d’ébullition | 260°C to 262°C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 742413 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |