Learn More
Benzoylacétonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627464 25 g Flacon en verre 25g
10599462 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402000250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-16-4
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00001942
Clé InChI ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
CID PubChem 64799
ChEBI CHEBI:51855
Nom IUPAC 3-oxo-3-phénylpropanenitrile
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylacetonitrile
Note relative au nom ≥98%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 78.0°C to 82.0°C
Point d’ébullition 160.0°C (10.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2CN
Quantité 25 g
Beilstein 10, 680
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.