Learn More
Benzoylacétonitrile, 98+%
Description
Le benzoylacétonitrile sert à produire le 2-benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitrile. Il est également utilisé dans la synthèse des naphtho[1,8-bc]pyranes remplacés et comme élément constitutif dans la préparation des pyranes, des 2-pyridoses, des furanes et des carbocycliques. Il s’agit d’un composé de méthylène actif, utile dans la synthèse hétérocyclique, par exemple les pyridines polyfonctionnelles et les pyrimidines.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le benzoylacétonitrile est utilisé pour produire le 2-benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitrile. Il est également utilisé dans la synthèse de naphto[1,8-bc]pyrannes substitués et comme élément constitutif dans la préparation de 4H-pyrannes, 2-pyridones, furanes et carbocycliques. Il s’agit d’un composé de méthylène actif, utile dans la synthèse hétérocyclique, par exemple les pyridines polyfonctionnelles et les pyrimidines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoylacetonitrile |
| Point de fusion | 79°C to 83°C |
| Point d’ébullition | 159°C to 160°C (10 mmHg) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 386745 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 145.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO– À des fins de recherche uniquement