Learn More
Benzoylacétonitrile, TRC
Code produit 30332452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332452 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB20792010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylacetonitrile
CAS 614-16-4
Formule moléculaire C9 H7 N O
Quantité 10 g
Synonyme Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMILES O=C(CC#N)c1ccccc1
Nom IUPAC 3-oxo-3-phénylpropanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Poids de la formule 145.0528