Learn More
Benzoylacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoylacetonitrile |
| CAS | 614-16-4 |
| Formule moléculaire | C9 H7 N O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMILES | O=C(CC#N)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 3-oxo-3-phénylpropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.16 |
| Poids de la formule | 145.0528 |