Learn More
Benzoylaconine, MedChemExpress
Code produit 16461338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461338 5 mg
16458898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16461338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0217
MedChemExpress Benzoylaconine(Isaconitine; Pikraconitin) is an alkaloid in the Chinese traditional medicine Radix Aconiti Lateralis Preparata (Fuzi).
Benzoylaconine(Isaconitine
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylaconine
CAS 466-24-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H45NO10
Quantité 5 mg
Synonyme Isaconitine Pikraconitin
Informations sur la solubilité DMSO : 55 mg/mL (91.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CO[C@@H]1C(C(N(CC)C2)C3[C@@H]4OC)([C@@](C[C@@]5(O)[C@@H]6OC(C7=CC=CC=C7)=O)([H])[C@@]6([H])[C@@]3([C@@H](O)[C@@H]5OC)O)[C@@]4([H])[C@@]2(COC)[C@H](O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 603.7
Poids de la formule 603.7
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Powder