Learn More
Benzoylaconine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoylaconine |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H45NO10/c1-6-33-14-29(15-39-2)18(34)12-19(40-3)31-17-13-30(37)26(43-28(36)16-10-8-7-9-11-16)20(17)32(38,25(35)27(30)42-5)21(24(31)33)22(41-4)23(29)31/h7-11,17-27,34-35,37-38H,6,12-15H2,1-5H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23-,24-,25+,26-,27+,29+,30-,31+,32-/m1/s1 |