Learn More
Iodure de benzoylcholine, 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoylcholine iodide |
| Point de fusion | ∼245°C (decomposition) |
| Formule linéaire | C6H5CO2CH2CH2N(CH3)3I |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3576708 |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Poids de la formule | 335.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |