Learn More
Acide benzoylformoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Unit Size
10755361 5 g Flacon en verre 5g
10396160 25 g Flacon en verre 25g
10182270 100 g Flacon en verre 100g
11965101 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10755361 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 105760050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 611-73-4 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-73-4
Formule moléculaire C8H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00002575
Clé InChI FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylformic acid, phenylglyoxylic acid, oxophenylacetic acid, benzeneglyoxylic acid, phenylgloxylic acid, 2-phenylethanoic acid, oxo phenyl acetic acid, benzoylformate, phenylglyoxalate, phenyloxoacetic acid
CID PubChem 11915
ChEBI CHEBI:18280
Nom IUPAC Acide2-oxo-2-phénylacétique
SMILES OC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzoylformic acid
Point de fusion 60°C to 69°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10,654
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: 1g/10mL methanol
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux adhérents, poudre cristalline ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoylformic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.