Learn More
(Benzoylméthylène)triphénylphosphorane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494823
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494823 25 g 25g
11484823 5 g -
11404833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12184.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 859-65-4 | C26H21OP | 380.43 g/mol
It is used in organic synthesis, wittig reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse organique, réactif de Wittig.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Sensible à l’air. À conserver au réfrigérateur. Conserver à l’abri des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 859-65-4
Formule moléculaire C26H21OP
Poids moléculaire (g/mol) 380.43
Numéro MDL MFCD00014088
Clé InChI MZRSAJZDYIISJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylmethylene triphenylphosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene acetophenone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene ethanone, phenacylidenetriphenyl phosphorane, phenylcarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetophenone, 2-triphenylphosphoranylidene, phenacylidenetriphenylphosphorane, triphenylphosphinebenzoylmethylene, ethanone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene
CID PubChem 70073
Nom IUPAC 1-phényl-2-(triphényl-$l^{5}-phosphanylidène)éthanone
SMILES O=C(C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Benzoylmethylene)triphenylphosphorane
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 25 g
Beilstein 620285
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol (almost transparency).
Poids de la formule 380.43
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoylmethylene triphenylphosphorane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylmethylene triphenylphosphorane