Learn More
Benzoylnitrométhane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10707963 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10707963 5 g Flacon en verre 5g
10631214 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707963 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 372790050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 614-21-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-21-1
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00010218
Clé InChI JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
CID PubChem 94833
Nom IUPAC 2-nitro-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylnitromethane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C to 106°C
Couleur Marron à jaune ou incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(O)CH2NO2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,thf and,alcohols
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide