Learn More
Benzoylurée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11357696
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11357696
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11313.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-22-2
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00025441
Clé InChI HRYILSDLIGTCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylurea, 1-benzoylurea, n-benzoylurea, urea, benzoyl, benzoic acid, ureide, n-aminocarbonyl benzamide, benzamide, n-aminocarbonyl, benzamide, n-aminocarbonyl-9ci, benzoyl urea, benzoylcarbamide
CID PubChem 69190
ChEBI CHEBI:39416
Nom IUPAC N-carbamoylbenzamide
SMILES NC(=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoylurea
Point de fusion 209°C to 210°C
Quantité 25 g
Beilstein 2045538
Poids de la formule 164.17
Pourcentage de pureté 97%