Learn More
Benzthiazide, MedChemExpress
Code produit 16478756
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478756 100 mg
16442276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478756 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1424
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzthiazide
CAS 91-33-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14ClN3O4S3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(CSCC3=CC=CC=C3)=NS2(=O)=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 431.94
Poids de la formule 431.94
Pourcentage de pureté 98.9%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation