Learn More
Mésylate de benztropine, MP Biomedicals™
Code produit 11462982 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462982 25 mg -
11472982 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462982 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215362625
Identifiants chimiques
CAS 132-17-2
Formule moléculaire C22H29NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 403.54
Numéro MDL MFCD00074784
Clé InChI CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonyme benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
CID PubChem 3246155
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benztropine Mesylate
Quantité 25 mg
Nom IUPAC (1R,5R)-3-(diphénylméthoxy)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane ; acide méthanesulfonique
Poids de la formule 403.5
Forme physique Solid