Learn More
Benzydamine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Benzydamine hydrochloride is a locally-acting nonsteroidal anti-inflammatory drug with local anaesthetic and analgesic properties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzydamine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 132-69-4 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H24ClN3O |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 41 mg/mL (118.54 mM) |
| SMILES | CN(C)CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl |
| Afficher plus |