Learn More
Benzydamine hydrochloride
Code produit 15423809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423809 5 g 5g
15433809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61180.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 132-69-4 | C19H24ClN3O | 345.871 g/mol
Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound. A prostaglandin synthase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
  • A prostaglandin synthase inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-69-4
Formule moléculaire C19H24ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 345.871
Numéro MDL MFCD00078957
Clé InChI HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin
CID PubChem 65464
Nom IUPAC 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzydamine hydrochloride
Point de fusion 156°C to 161°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Merck Index 14,1122
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n
Poids de la formule 345.87
Forme physique Crystalline Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzydamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride