Learn More
Benzydamine hydrochloride, Thermo Scientific™
58.50€ - 166.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 132-69-4 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C19H24ClN3O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 345.871 |
| Numéro MDL | MFCD00078957 |
| Clé InChI | HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin |
| CID PubChem | 65464 |
| Nom IUPAC | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMILES | CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15423809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.06 |
5g |
58.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15433809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.14 |
25g |
166.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
- A prostaglandin synthase inhibitor
Identifiants chimiques
| C19H24ClN3O | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Spécification
| Benzydamine hydrochloride | |
| C19H24ClN3O | |
| 14,1122 | |
| Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n | |
| CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl | |
| 345.871 | |
| 345.87 |
| 132-69-4 | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 65464 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332-H319
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 205-076-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NK7875000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Benzydamine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride