Learn More
Chlorhydrate de benzydamine, TRC
Code produit 17945055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17945055 1 g 1g
17923845 10 g 10g
17914025 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17945055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2099501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-69-4
Formule moléculaire C19 H23 N3 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 345.87
Synonyme Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-γ-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Afloben, Alcidol, Algiflog, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Difflam Oral Rinse, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Ririlim, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax
Nom IUPAC 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-diméthylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzydamine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 345.1608
Pourcentage de pureté >95%