Learn More
N-oxyde de benzydamine, TRC
Code produit 17944505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17944505 5 mg 5mg
17972665 25 mg 25mg
17934395 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17944505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2099605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36504-71-9
Formule moléculaire C19H23N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 325.4
Synonyme N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine;
Nom IUPAC oxyde 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-diméthylpropane-1-amine oxyde
SMILES CN(CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzydamine N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Poids de la formule 325.179
Pourcentage de pureté >95%