Learn More
N-oxyde de benzydamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzydamine N-Oxide |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 325.179 |
| Pourcentage de pureté | >95% |