Learn More
[1-Cyano-1-méthyléthyl]carbamate de benzyle, TRC
Code produit 30339618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339618 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB233870250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl [1-Cyano-1-methylethyl]carbamate
CAS 100134-82-5
Formule moléculaire C12 H14 N2 O2
Quantité 250 mg
Synonyme Carbamic acid, N-(1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, benzyl ester (6CI), Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate, (Cyanodimethylmethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamate, Benzyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(2,9-13)14-11(15)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C#N
Nom IUPAC benzyl N-(2-cynopropan-2-yl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Poids de la formule 218.1055