Learn More
Bromure de benzyl-2,3,4,5,6-d5-diméthyl-n-tétradécylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-tetradecylammonium Bromide |
| CAS | 1515861-68-3 |
| Formule moléculaire | C23 D5 H37 N . Br |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, bromide (1:1) (ACI), N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzene-d5-methanaminium bromide, (Benzyl-2,3,4,5-d5)dimethyltetradecylammonium bromide, Benzyldimethyltetradecylammonium-D5 (phenyl-D5) Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H42N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i15D,16D,17D,19D,20D; |
| SMILES | [Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | diméthyl-[(2,3,4,5,6-pentadeutériophényl)méthyl]-tétécylazanium ; bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 417.5211 |
| Poids de la formule | 416.2814 |