Learn More
2,3,4,6-tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranoside de benzyle, TRC
Code produit 30331638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2944501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 10343-13-2
Formule moléculaire C21 H26 O10
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(29-14(3)24)20(30-15(4)25)21(31-17)27-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-phénylméthoxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 438.43
Poids de la formule 438.1526